Läs mer
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testat, Fisherbrand™
Produktkod. 11724246 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Konduktivitet:
1 μS
10 000 μS
100 μS
100 000 μS
1000 μS
1413 μS
150 000 μS
200 000 μS
5 μS
Resistivitet:
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
0.000005 μ℧
0.000006 μ℧
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Anteckningar om koncentration eller sammansättning:
NIST Batchtestning
NIST Individuell flasktestning
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konduktivitet Resistivitet Anteckningar om koncentration eller sammansättning Förpackningsstorlek
11724246 1413 μS 0,00071 mOhm NIST Individuell flasktestning Varje
11754236 200 000 μS 0.000005 μ℧ NIST Individuell flasktestning -
11744236 150 000 μS 0.000006 μ℧ NIST Individuell flasktestning -
11784226 100 000 μS 0,00001 mOhm NIST Batchtestning Varje
11704246 100 000 μS 0,00001 mOhm NIST Individuell flasktestning Varje
11774226 10 000 μS 0,0001 mOhm NIST Batchtestning Varje
11794236 10 000 μS 0,0001 mOhm NIST Individuell flasktestning Varje
11764226 1000 μS 0,001 mOhm NIST Batchtestning Varje
11784236 1000 μS 0,001 mOhm NIST Individuell flasktestning Varje
11754226 100 μS 0,01 mOhm NIST Batchtestning Varje
11774236 100 μS 0,01 mOhm NIST Individuell flasktestning Varje
11714246 5 μS 0,5 mOhm NIST Individuell flasktestning Varje
12399325 1 μS 1,0 mOhm NIST Individuell flasktestning Varje
11794226 150 000 μS 150000 μ℧ NIST Batchtestning Varje
11704236 200 000 μS 200000 μ℧ NIST Batchtestning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 11724246
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd NIST-spårbara referensmaterial för högsta möjliga noggrannhet. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) erbjuder enkel kalibrering med medföljande instruktioner och temperaturdiagram.
  • Varje flaska innehåller en NIST-spårbar kalibreringsrapport från tillverkaren och information från batchtestning
  • Inkluderar även steg-för-steg kalibreringsinstruktioner och temperaturkompensationstabell
  • Noggrannhet vid 25 °C är (± 0,25 mikrosiemens för 1, 5, 10 mikrosiemens lösning eller± 0,25 % för andra lösningar) eller den osäkerhet som visas på certifikatet, beroende på vilket som är störst
  • ISO 17034 (1750.02) (tidigare ISO Guide 34) Certifierat referensmaterial
Beställningsinfo
473 ml (16 oz.) Flaska
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Conductivity Standard
Beskrivning NIST Individuell flaska testad, resistivitet: 0,00071 mΩ
Förpackning Flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning NIST Individuell flasktestning
Spårbarhet till NIST NIST Individuell flasktestning
Analyt- eller komponentnamn A2LA Conductivity Standards
Konduktivitet 1413 μS
Fysisk form Vätska
Resistivitet 0,00071 mOhm
Teknik Kalibrering av ledningsinstrument
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Färg Klart
För användning med (utrustning) Ledningsmätare
Löslighet Lösligt i vatten
Lösningstyp Kalibreringslösning
Typ Ledningsförmågasstandard
Kvantitet 1 x 473 ml (16 oz.)