Läs mer
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testat, Fisherbrand™
Produktkod. 11754236 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Konduktivitet:
1 μS
10 000 μS
100 μS
100 000 μS
1000 μS
1413 μS
150 000 μS
200 000 μS
5 μS
Resistivitet:
0,000005 μ℧
0,000006 μ℧
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Anteckningar om koncentration eller sammansättning:
NIST individuella flasktestade
NIST-batchtestad
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konduktivitet Resistivitet Anteckningar om koncentration eller sammansättning unitSize
11754236 200 000 μS 0,000005 μ℧ NIST individuella flasktestade -
11744236 150 000 μS 0,000006 μ℧ NIST individuella flasktestade -
11784226 100 000 μS 0,00001 mOhm NIST-batchtestad Varje
11704246 100 000 μS 0,00001 mOhm NIST individuella flasktestade Varje
11774226 10 000 μS 0,0001 mOhm NIST-batchtestad Varje
11794236 10 000 μS 0,0001 mOhm NIST individuella flasktestade Varje
11724246 1413 μS 0,00071 mOhm NIST individuella flasktestade Varje
11764226 1000 μS 0,001 mOhm NIST-batchtestad Varje
11784236 1000 μS 0,001 mOhm NIST individuella flasktestade Varje
11754226 100 μS 0,01 mOhm NIST-batchtestad Varje
11774236 100 μS 0,01 mOhm NIST individuella flasktestade Varje
11714246 5 μS 0,5 mOhm NIST individuella flasktestade Varje
12399325 1 μS 1,0 mOhm NIST individuella flasktestade Varje
11794226 150 000 μS 150000 μ℧ NIST-batchtestad Varje
11704236 200 000 μS 200000 μ℧ NIST-batchtestad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 11754236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.08 SEK
    1054.77 SEK / Paket med 1
    Save 160.31 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Add to basket
Add to basket
Använd NIST-spårbara referensmaterial för högsta möjliga noggrannhet. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) erbjuder enkel kalibrering med medföljande instruktioner och temperaturdiagram.
  • Varje flaska innehåller en NIST-spårbar kalibreringsrapport från tillverkaren samt information från batchtestning
  • Inkluderar även steg-för-steg-kalibreringsinstruktioner och temperaturkompensationsdiagram
  • Noggrannhet vid 25 °C är (±0,25 mikrosiemens för 1, 5, 10 mikrosiemens eller ±0,25 % för andra lösningar) eller osäkerheten som anges på certifikatet, beroende på vilket som är högst
  • ISO 17034 (1750.02) (tidigare ISO Guide 34) Certifierat referensmaterial
Order Info
473 ml (16 oz.) Flaska
Specifications
Kemiskt namn eller material Conductivity Standard
Beskrivning NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.000005 μ℧
Förpackning Flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning NIST individuella flasktestade
Spårbarhet till NIST NIST Individual Bottle Tested
Konduktivitet 200 000 μS
Resistivitet 0,000005 μ℧
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Färg Klart
För användning med (utrustning) Ledningsmätare
Löslighet Soluble in water
Lösningstyp Calibration Solution
Typ Conductivity Standard
Kvantitet 1 x 473 ml (16 oz.)