Läs mer
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testat, Fisherbrand™
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Använd NIST-spårbara referensmaterial för högsta möjliga noggrannhet. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) erbjuder enkel kalibrering med medföljande instruktioner och temperaturdiagram.
- Varje flaska innehåller en NIST-spårbar kalibreringsrapport från tillverkaren och information från batchtestning
- Inkluderar även steg-för-steg kalibreringsinstruktioner och temperaturkompensationstabell
- Noggrannhet vid 25 °C är (± 0,25 mikrosiemens för 1, 5, 10 mikrosiemens lösning eller± 0,25 % för andra lösningar) eller den osäkerhet som visas på certifikatet, beroende på vilket som är störst
- ISO 17034 (1750.02) (tidigare ISO Guide 34) Certifierat referensmaterial
Beställningsinfo
473 ml (16 oz.) Flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Conductivity Standard |
| Beskrivning | NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.01 mΩ |
| Förpackning | Flaska |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | NIST individuella flasktestade |
| Spårbarhet till NIST | NIST Individual Bottle Tested |
| Analyt- eller komponentnamn | A2LA Conductivity Standards |
| Konduktivitet | 100 μS |
| Fysisk form | Vätska |
| Resistivitet | 0,01 mOhm |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Visa mer |