Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Dataloggning Ethernet-termometrar kompatibla med TraceableLIVE™ Molntjänst
Produktkod. 16526820 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +60 °C
-90 °C till +105 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
16526820 -50 °C till +60 °C -
16536820 -90 °C till +105 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16526820
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termometer som låter dig hålla kontakten med dina kritiska miljöer oavsett var du går.
  • Anslut till din data via smartphone, surfplatta eller PC med hjälp av TraceableLIVE molntjänst
  • Få tillförlitlighet, hastighet och säkerhet med hjälp av Ethernet-anslutning
  • Se aktuella temperaturförhållanden var som helst– molnbaserat gränssnitt skickar e-post, text och push-meddelanden
  • Ingen programvara krävs– web, Android™ , Apple™ iOS datasynlighet
  • Få exakta, pålitliga mätningar med den medföljande NIST-spårbara kalibreringen
Specifikationer
Typ Termometer
Kalibrering Kalibrerad
Inkluderar En flasksond med 10 fot. (3 m) lång kabel, hållare med magnetisk baksida, Ethernet-kabel, universell strömadapter och stickpropp med 5 fot. (1,5 m) lång sladd, tre AAA alkaliska batterier och NIST-spårbart kalibreringscertifikat med data
Material Plast
För användning med (applikation) Temperaturövervakning
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +60 °C
Längd (metrisk) 6.985 cm
Vikt (metrisk) 0.544 kg