Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Dataloggning Ethernet-termometrar kompatibla med TraceableLIVE™ Molntjänst
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Anslut till din data via smartphone, surfplatta eller PC med hjälp av TraceableLIVE molntjänst
- Få tillförlitlighet, hastighet och säkerhet med hjälp av Ethernet-anslutning
- Se aktuella temperaturförhållanden var som helst– molnbaserat gränssnitt skickar e-post, text och push-meddelanden
- Ingen programvara krävs– web, Android™ , Apple™ iOS datasynlighet
- Få exakta, pålitliga mätningar med den medföljande NIST-spårbara kalibreringen
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Termometer |
| Kalibrering | Kalibrerad |
| Inkluderar | En rostfri sond med 10 fot. (3 m) lång kabel, hållare med magnetisk baksida, Ethernet-kabel, universell strömadapter och stickpropp med 5 fot. (1,5 m) lång sladd, tre AAA alkaliska batterier och NIST-spårbart kalibreringscertifikat med data |
| Material | Plast |
| För användning med (applikation) | Temperaturövervakning |
| Temperaturområde (metriskt) | -90 °C till +105 °C |
| Längd (metrisk) | 6.985 cm |
| Vikt (metrisk) | 0.544 kg |