Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital termometer
Produktkod. 15223986 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
skala:
Celsius, Fahrenheit-skalan
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. skala Förpackningsstorlek
15223986 Celsius, Fahrenheit-skalan Varje
1 options
Produktkod. 15223986
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 SEK
    344.14 SEK / Paket med 1
    Save 76.86 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättläst digital urtavla och kvicksilverfri. Traceable™ Digitala termometrar är idealiska för kyvetter, jord, inkubatorer och provrör. Ett brett temperaturområde kombinerar intervallen för mer än 90 olika kvicksilvertermometrar.
  • LCD-skärm 20 gånger mer läsbar än pekare eller kvicksilvernivåer som anstränger ögonen
  • Avläsningarna uppdateras var 10:e sekund
  • Kör kontinuerligt i 1,5 år på ett enda utbytbart batteri
  • Upplösning, noggrannhet: 0,10,± °1 C skaftlängd: 4,8 tum. (12 cm)
  • Skaftdiameter: 0,12 tum. (3 mm)
  • Urtavlans diameter: 1,5 tum. (38 mm)
  • Vikt: 1,01 oz. (31 g)
  • Område: -58 °F till +572 °F och -50 °C till +300 °C
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,19 tum
Diameter (metrisk) sond 4.83 mm
För användning med (applikation) Jord, kyvetter, provrör, livsmedelsprodukter, inkubatorer, biomedicinska reagenser och petroleumkolväten
Inkluderar Skyddsfodral, Silveroxidbatteri
Längd (engelska) Sond 4,8 tum
Längd (metrisk) 18 cm
Längd (metrisk) sond 12 cm
Material Plast
Upplösning 0,1°
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 31 g
Produkttyp Termometer
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp Silveroxid
Noggrannhet ±1 °C (± 1 °F)
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 5 cm
skala Celsius, Fahrenheit-skalan