Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital termometer med skaft i rostfritt stål och 0,25 tum. LCD-skärm
Produktkod. 11719725 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +150 °C
-50 °C till +280 °C
-50 °C till +300 °C
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +302 °F
-58 °F till +536 °F
-58 °F till +572 °F
Noggrannhet:
±0,4 °C
±1 °C
Modell:
Mat/piercing/stänksäker/droppsäker termometer
Nyckelring termometer
Stötsäker/vattentålig termometer
Ultra mat/vattentät/piercing/droppsäker termometer
Ultra stötsäker/vattentålig termometer
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) Noggrannhet Modell unitSize
11719725 -50 °C till +150 °C -58 °F till +302 °F ±1 °C Nyckelring termometer Varje
11785853 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±1 °C Stötsäker/vattentålig termometer Varje
11769725 -50 °C till +280 °C -58 °F till +536 °F ±1 °C Mat/piercing/stänksäker/droppsäker termometer Varje
11799715 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±0,4 °C Ultra stötsäker/vattentålig termometer Varje
11759725 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±0,4 °C Ultra mat/vattentät/piercing/droppsäker termometer Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11719725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.73 SEK
    309.86 SEK / Paket med 1
    Save 17.87 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ Digital termometer som används för att mäta temperaturen på gaser, livsmedel och halvfasta ämnen.
  • Modeller med kort skaft är idealiska att bära i fickan
  • Längre sonder är utmärkta för att mäta provtemperaturer under omrörning i djupa kärl eller vattenbad
  • Termometrar med längre samplingshastigheter gör att termometern kan tas bort från provet före —avläsning, idealiskt när displayen är svår att avläsa i mätposition
  • För användning i kyvetter, jord, inkubatorer, petroleumprodukter och livsmedel
  • Spårbar till standarder som tillhandahålls av NIST
  • Vattentäta termometrar (se modellerna 14-648-43, -44) är idealiska för våtlabb, tvättställen och fältanvändning
  • 0,375 tum LCD-skärmtermometrar tillgängliga (se Kat. nr. 14-648-47); finns även med skyddsskydd (se Kat. nr. 06-664-32 och 06-664-30)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Djup (engelska) 0,25 tum
Djup (metriskt) 0.63 cm
Diameter (engelska) Sond 0,75 tum
För användning med (applikation) Lättläst handhållen, mät temperatur på gaser, mat och andra halvfasta ämnen
Inkluderar Sond i rostfritt stål
Längd (engelska) Sond 3,75 tum
Längd (metrisk) 95 mm
Längd (metrisk) sond 9.52 cm
Material Rostfritt stål
Modell Nyckelring termometer
Upplösning ±1 °C
Vikt (engelska) 0,5 oz.
Vikt (metrisk) 10 g
Bredd (engelska) 0,75 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 3,75 tum
Max. Temperatur (engelska) 302 °F
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +302 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +150 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 2 cm