Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital termometer med skaft i rostfritt stål och 0,25 tum. LCD-skärm
Produktkod. 11785853 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +150 °C
-50 °C till +280 °C
-50 °C till +300 °C
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +302 °F
-58 °F till +536 °F
-58 °F till +572 °F
Noggrannhet:
±0,4 °C
±1 °C
Modell:
Mat/piercing/stänksäker/droppsäker termometer
Nyckelring termometer
Stötsäker/vattentålig termometer
Ultra mat/vattentät/piercing/droppsäker termometer
Ultra stötsäker/vattentålig termometer
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) Noggrannhet Modell Förpackningsstorlek
11785853 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±1 °C Stötsäker/vattentålig termometer Varje
11719725 -50 °C till +150 °C -58 °F till +302 °F ±1 °C Nyckelring termometer Varje
11769725 -50 °C till +280 °C -58 °F till +536 °F ±1 °C Mat/piercing/stänksäker/droppsäker termometer Varje
11799715 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±0,4 °C Ultra stötsäker/vattentålig termometer Varje
11759725 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±0,4 °C Ultra mat/vattentät/piercing/droppsäker termometer Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11785853
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Traceable™ Digital termometer som används för att mäta temperaturen på gaser, livsmedel och halvfasta ämnen.
  • Modeller med kort skaft är idealiska att bära i fickan
  • Längre sonder är utmärkta för att mäta provtemperaturer under omrörning i djupa kärl eller vattenbad
  • Termometrar med längre samplingshastigheter gör att termometern kan tas bort från provet före —avläsning, idealiskt när displayen är svår att avläsa i mätposition
  • För användning i kyvetter, jord, inkubatorer, petroleumprodukter och livsmedel
  • Spårbar till standarder som tillhandahålls av NIST
  • Vattentäta termometrar (se modellerna 14-648-43, -44) är idealiska för våtlabb, tvättställen och fältanvändning
  • 0,375 tum LCD-skärmtermometrar tillgängliga (se Kat. nr. 14-648-47); finns även med skyddsskydd (se Kat. nr. 06-664-32 och 06-664-30)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Djup (engelska) 0,5 tum
Djup (metriskt) 1.27 cm
Diameter (engelska) Sond 0,14 tum.
För användning med (applikation) Mätning av temperatur i jord, kyvetter, provrör, livsmedelsprodukter, inkubatorer och petroleumkolväten
Inkluderar Sond i rostfritt stål, probskydd och silveroxidbatteri
Längd (engelska) Sond 8 tum
Längd (metrisk) 260 mm
Längd (metrisk) sond 20 cm
Material Rostfritt stål
Modell Stötsäker/vattentålig termometer
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 0,87 oz.
Vikt (metrisk) 24.6 g
Bredd (engelska) 1,75 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 10,25 tum
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp 1,5V Silveroxid, 357BP
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 4 cm