Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital termometer med skaft i rostfritt stål och 0,25 tum. LCD-skärm
Produktkod. p-200429 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +150 °C
-50 °C till +280 °C
-50 °C till +300 °C
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +302 °F
-58 °F till +536 °F
-58 °F till +572 °F
Noggrannhet:
±0,4 °C
±1 °C
Modell:
Mat/piercing/stänksäker/droppsäker termometer
Nyckelring termometer
Stötsäker/vattentålig termometer
Ultra mat/vattentät/piercing/droppsäker termometer
Ultra stötsäker/vattentålig termometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11719725
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ Digital termometer som används för att mäta temperaturen på gaser, livsmedel och halvfasta ämnen.
  • Modeller med kort skaft är idealiska att bära i fickan
  • Längre sonder är utmärkta för att mäta provtemperaturer under omrörning i djupa kärl eller vattenbad
  • Termometrar med längre samplingshastigheter gör att termometern kan tas bort från provet före —avläsning, idealiskt när displayen är svår att avläsa i mätposition
  • För användning i kyvetter, jord, inkubatorer, petroleumprodukter och livsmedel
  • Spårbar till standarder som tillhandahålls av NIST
  • Vattentäta termometrar (se modellerna 14-648-43, -44) är idealiska för våtlabb, tvättställen och fältanvändning
  • 0,375 tum LCD-skärmtermometrar tillgängliga (se Kat. nr. 14-648-47); finns även med skyddsskydd (se Kat. nr. 06-664-32 och 06-664-30)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Djup (engelska) 0,25 tum
Djup (metriskt) 0.63 cm
Diameter (engelska) Sond 0,75 tum
För användning med (applikation) Lättläst handhållen, mät temperatur på gaser, mat och andra halvfasta ämnen
Inkluderar Sond i rostfritt stål
Längd (engelska) Sond 3,75 tum
Längd (metrisk) 95 mm
Längd (metrisk) sond 9.52 cm
Material Rostfritt stål
Modell Nyckelring termometer
Upplösning ±1 °C
Vikt (engelska) 0,5 oz.
Vikt (metrisk) 10 g
Bredd (engelska) 0,75 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 3,75 tum
Max. Temperatur (engelska) 302 °F
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +302 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +150 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 2 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis