Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Ultralåg temperatur USB Dataloggning Kyl/Frys termometer
Produktkod. 15570765 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
Excursion-Trac, 1 sond
Excursion-Trac, 2 sonder
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15570765 Excursion-Trac, 2 sonder Varje
15560765 Excursion-Trac, 1 sond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15570765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2875.00 SEK
    2673.90 SEK / Paket med 1
    Save 201.10 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Thermometer, AC adapter, Stainless-Steel Probe w/ platinum RTD sensor.
Traceable™ Dataloggningstermometer med användardefinierade tidsintervall.
Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ Dataloggningstermometrar är idealiska för att övervaka temperaturer i kylar, frysar, vattenbad, värmeblock och inkubatorer. Med användardefinierade tidsintervall.Högprecisionstermometer har ett temperaturområde på -90 till +105 C °och upplösning på 0,01 och bibehåller en noggrannhet på± 0,25 °C över hela temperaturområdet.
  • Lagrar upp till tio unika larmhändelser
  • Uppfyller nuvarande CDC-krav för lagring och övervakning av vaccin
  • Rullande minnesstruktur, upprätthåller de senaste 525 600 temperaturobservationerna
  • Minnet kan rensas på enheten efter nedladdning av data till USB stick
  • Problemfri hämtning av data; enheten kan fortsätta att användas under nedladdning och analys av data
  • Statusindikatorer: Lågt batteri, minne fullt, USB dataöverföring och aktivt larmläge
  • Spårbar till NIST för noggrannhet
  • Högpåverkande, kemikaliebeständig ABS-plastfodral mäter 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
  • Dataloggningskapacitet: 525 600 temperaturobservationer
  • Vikt: 5 oz.
Hi/Lo-larm och tid-/datumstämplar
  • Larmspårningsfunktionen lagrar i minnet varje larmhändelse med information om när larmtillståndet inträffade, såväl som när enheten återvände till inom räckvidd
  • Larmstatusindikatorer inkluderar visuella lysdioder, ljudvarningar och blinkande LCD-segment
  • Data för upp till tio olika larmhändelser kan hämtas med den senaste händelsen synlig på displayen
USB Dataöverföring
  • Ny funktion gör att inspelad data (CSV-fil) kan överföras från termometer till PC eller Mac™ med hjälp av en USB flash-enhet (ingår ej)
  • Ingen programvara behövs för datorgränssnittet
  • Varje termometer har ett unikt ID som gör att flera enheter kan användas på samma plats
Dataloggningsfunktioner
  • Övervaka avläsningar över natten, på helger eller under vilken tidsperiod som helst med rullande datalogg
  • Användardefinierat dataloggningsintervall från en observation/minut till en observation/24 timmar
  • Minneskapaciteten bibehåller ett år av inspelad data vid användning av en minuts intervall och längre vid användning av större intervall
Flaskprobfunktioner
  • Flasksonder är förseglade i en miniatyrflaska (1 x 2,5 tum) fylld med giftfri glykol
  • Lösningen är GRAS (allmänt erkänd som säker) av FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerar oro för tillfällig kontakt med mat eller dricksvatten
  • Temperaturbuffrad flasksensor eliminerar snabba förändringar när kylskåpsdörren öppnas
  • Idealisk för användning vid övervakning av lagringsförhållanden för vacciner eller andra viktiga prover
Obs: Batterier är designade för strömbackup och räcker i 7 dagar. Denna enhet levereras som standard med en AC nätadapter, som rekommenderas för standardanvändning.
  • Temperaturområde: -90 °C till 105 °C (-130 F °till 221 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,01°
  • Noggrannhet:± 0,2 °C
  • Kalibreringspunkter: -80 °C, -40 °C, 0 C °och 100 °C
  • Artikelnummer 15-079-624 inkluderar 1 316 rostfri stålsond med platina RTD-sensor
  • Artikelnummer 15-079-625 inkluderar 2 316 rostfria sonder med platina RTD-sensorer
Specifikationer
Typ Temperaturdatalogger
Visningstyp LCD
Kalibrering Kalibrerad
Larmtyper LED-indikator, Hörbar, Blinkande LCD-segment
Programvarutyp TraceableLIVE
Batteritid 7 dagar
Inkluderar Termometer, AC adapter, 2 rostfria sonder med platina RTD-sensor. (Flasksonder säljs separat.)
Gränssnitt USB
Modell Excursion-Trac, 2 sonder
Sensortyper Platinum RTD, temperaturbuffrad flasksensor
Noggrannhet (temperatur) ±0,2 °C
Räckvidd -90 °C till +105 °C (-130 °F till +221 °F)
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (engelska) -130 °F till +221 °F
Temperaturområde (metriskt) -90 °C till +105 °C