Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Fyrkanalstimer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Tidsintervall:
99 timmar. 59 min 59 sek
Beskrivning
- Ergonomisk design ger optimal betraktningsvinkel, enkel användning och ökad stabilitet på bänken
- Antimikrobiellt skydd är inbyggt för en renare, mer hygienisk produkt
- Stora, taktila knappar är lätta att använda när du bär handskar
- Denna timer stegar i tiden med 4 kanaler för att ta tid för flera händelser samtidigt och standard digital klockfunktion
- Upprätthåll efterlevnad: inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA-ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
- Repetitiva eller återkommande uppgifter är snabba och enkla med inbyggd minnesfunktion som återställer visningen till tidigare programmerad nedräkningstid
- Missa aldrig din signal med extra höga larm som ljuder i 1 hel minut
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 4-kanals timer |
| Tidsintervall | 99 timmar. 59 min 59 sek |
| Larm | Hörbar |
| Noggrannhet | 0.0001 |
| Upplösning | 1 sekund |
| Visa | LCD |
| Riktning | Upp eller ner |
| Antal kanaler | 4 |
| Batterityp | 1,5 V knappcell |
| Bredd (engelska) | 3 tum |
| Show More |