Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kalejdoskop stoppur
Produktkod. 11536893 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Grå
Plommon lila
Rött
Skogsgrönt
Soluppgång gul
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11536893 Plommon lila Paket med 3
11506893 Soluppgång gul Paket med 3
11526893 Skogsgrönt Paket med 3
11546893 Grå Paket med 3
11596883 Rött Paket med 3
11729815 Diverse Paket med 6
11759815 Blått Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11536893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00 SEK
    331.58 SEK / Paket med 3
    Save 23.42 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digitala stoppur med val av sex genomskinliga —färger färgkod för ett specifikt test eller instrument. Spårbart Kalejdoskop Stoppur visar tid på dygnet i timmar, minuter och sekunder, AM/PM, datum och veckodag.
  • Timerintervall: 24 timmar med 0,01 sekunders upplösning under de första 30 minuterna, 1 sekund efter det; 0,01 % noggrannhet
  • Single-action, time-out, cumulative-split och kontinuerlig timing
  • Tidslarm
  • Taktil känsla, hörbart ''klick'' ger en positiv handling
  • 0,64 cm (0,25 tum) höga LCD-siffror
  • Mått (L x B x H): 5,1 x 5,7 x 1,3 cm (2 x 2,25 x 0,5 tum)
  • Vikt: 1 oz. (28,4 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Digitalt stoppur
Tidsintervall 24 hr.
Larm Hörbar
Noggrannhet 0.01%
Upplösning 0,01 sek.
Visa LCD
Färg Plommon lila
Mått (L x B x H) 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 tum)
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 2,24 tum.
Bredd (metrisk) 5.7 cm
Höjd (engelska) 2,24 tum.
Höjd (engelska) Display 0,25 tum
Höjd (metrisk) 5.7 cm
Höjd (metrisk) display 0.64 cm
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 0.028 kg
Inkluderar 2 års ''alltid på'' batteri, brytare, enkel säkerhetssnöre och nyckelringskarbin
För användning med (applikation) Enkel handling, timeout, kumulativ split och kontinuerlig timing, tid på dygnet alarm, taktil känsla, ''klick''-omkopplare med ljudindikator ger en positiv åtgärd
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST