Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kalejdoskop stoppur
Produktkod. p-3125511 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grå
Plommon lila
Rött
Skogsgrön
Soluppgång gul
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Produktkod. 11506893
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digitala stoppur med val av sex genomskinliga —färger färgkod för ett specifikt test eller instrument. Spårbart Kalejdoskop Stoppur visar tid på dygnet i timmar, minuter och sekunder, AM/PM, datum och veckodag.
  • Timerintervall: 24 timmar med 0,01 sekunders upplösning under de första 30 minuterna, 1 sekund efter det; 0,01 % noggrannhet
  • Single-action, time-out, cumulative-split och kontinuerlig timing
  • Tidslarm
  • Taktil känsla, hörbart ''klick'' ger en positiv handling
  • 0,64 cm (0,25 tum) höga LCD-siffror
  • Mått (L x B x H): 5,1 x 5,7 x 1,3 cm (2 x 2,25 x 0,5 tum)
  • Vikt: 1 oz. (28,4 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Digitalt stoppur
Tidsintervall 24 hr.
Larm Hörbar
Noggrannhet 0.01%
Upplösning 0,01 sek.
Visa LCD
Färg Soluppgång gul
Mått (L x B x H) 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 tum)
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 2,24 tum.
Bredd (metrisk) 5.7 cm
Höjd (engelska) 2,24 tum.
Höjd (engelska) Display 0,25 tum
Höjd (metrisk) 5.7 cm
Höjd (metrisk) display 0.64 cm
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 0.028 kg
Inkluderar 2 års ''alltid på'' batteri, brytare, enkel säkerhetssnöre och nyckelringskarbin
För användning med (applikation) Enkel handling, timeout, kumulativ split och kontinuerlig timing, tid på dygnet alarm, taktil känsla, ''klick''-omkopplare med ljudindikator ger en positiv åtgärd
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST