Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ LN2 Excursion-Trac™ Dataloggning termometer
Produktkod. 15893815
Inkluderar:
1 rostfri sond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15893815
Brand: Fisherbrand™ 9368081
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flytande kväve USB dataloggningstermometer med användardefinierade tidsintervall.
Temperaturmätare för flytande kväve
  • Minneskapacitet på 525 500 temperaturobservationer
  • 4 kalibreringspunkter (-196 °C, -80 °C, 0 C °och 100 °C)
  • Område: -200 °C till 105 °C (-328 °F till 221 °F)
  • Noggrannhet av± °0,25 C över hela temperaturområdet
  • Upplösning av .01°
  • Övervakar avläsningar under vilken tidsperiod som helst
Hög/låg-larm och tid-/datumstämplar Larmspårningsfunktionen lagrar i minnet varje larmhändelse med information om när larmtillståndet inträffade, såväl som när enheten återvände till räckvidden. Larmstatusindikatorer inkluderar visuella lysdioder, ljudvarningar och blinkande LCD-segment. Data för upp till 10 olika larmhändelser kan hämtas med den senaste händelsen synlig på displayen. Smart-Alarm™ signaler utanför intervallet När ett tillstånd utanför räckvidden avkänns, Smart-Alarm™ triggers. Smart-Alarm™ har visuella och hörbara indikatorer som signalerar kontinuerligt tills de bekräftas, även om parametern återgår till icke-larmområdet. USB dataöverföring Denna temperaturövervakare för flytande kväve gör det möjligt att överföra registrerade data, i ett CSV-format, från termometern till PC/Mac med en USB flash-enhet (ingår ej). Specifik programvara behövs inte för denna termometer och data kan raderas från minnet. Varje enhet har ett unikt ID som gör att flera enheter kan användas på samma plats. Dataloggningsfunktioner Övervaka avläsningar över natten, på helger eller under vilken tidsperiod som helst med rullande datalogg. Användardefinierat dataloggningsintervall från en observation/minut till en observation/24 timmar. Minneskapaciteten bibehåller ett år av inspelad data vid användning av 1 minuts intervall och längre vid användning av större intervall. Mycket noggrann och pålitlig Termometer med hög noggrannhet har ett temperaturområde på– 200 till °105 C och upplösning på 0,01 och bibehåller en noggrannhet på± °0,25 C över hela temperaturområdet. Traceable™ Certifikat Flerpunktskalibrering på en individuellt numrerad Traceable™ Certifikat som garanterar noggrannhet från vårt ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet av mätningar till SI-enheterna genom NIST eller andra erkända nationella mätinstitut (NMI) som har undertecknat CIPM Mutual Recognition Agreement. Högpåverkande, kemikaliebeständig ABS-plasthölje är 2-3/4 x 4-1/4 x 3/4 tum. Vikten är 5 uns. Levereras: Rostfria sonde(r), stativ, Velcro™ , magnetremsor, väggfäste, Traceable™ Certifikat och batterier.
Specifikationer
Typ Temperaturdatalogger
Visningstyp LCD
Dataminne 525 600 avläsningar
Kalibrering Kalibrerad vid -196, -80, 0 och 100 °C
Larmtyper Hög/Låg, Utanför räckvidd
Programvarutyp TraceableLIVE
Batterityp 2 AAA
Inkluderar 1 rostfri sond
Gränssnitt USB
Noggrannhet (temperatur) ±0,25 °C
Upplösning 0.01
Temperaturområde (engelska) -328 °F till +221 °F
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +105 °C