Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Minneshygrometer/termometer
Produktkod. p-4320789 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Minneshygrometer/termometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11799825
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Visar samtidigt både temperatur och relativ luftfuktighet på dubbel 1,12 tum hög LCD-skärm.
  • Minsta/maximala luftfuktighet och temperaturavläsningar
  • Automatisk avstängningsfunktion
  • med datorutgång
  • m/Programmerbart ljudlarm
Specifikationer
Typ Minneshygrometer/termometer
Fuktighetsområde 10 till 95 %
Upplösning 0.001
Noggrannhet ±2 %
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Larmtyper Programmerbart ljudlarm
Visningstyp LCD
Material ABS-plast
Mått (L x B x H) 7,12 x 2,75 x 1,25 tum. (18 x 7 x 3 cm)
Längd (engelska) 7,12 tum.
Längd (engelska) Kabel 3 ft.
Längd (engelska) Sond 8,5 tum
Längd (metrisk) 18 cm
Längd (metrisk) kabel 91.4 cm
Längd (metrisk) sond 22 cm
Bredd (engelska) 2,75 tum
Bredd (metrisk) 7 cm
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3 cm
Diameter (engelska) Sond 0,7 tum
Diameter (metrisk) sond 1.7 cm
Vikt (engelska) 10,75 oz.
Vikt (metrisk) 0.304 kg
Inkluderar Kalibreringsinstruktioner