Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Dataloggning termohygrometrar med kalibrering
Produktkod. 17367649 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
14 x 2,5 x 8,3 cm
Produktkod. Mått (L x B x H)
17367649 14 x 2,5 x 8,3 cm
1 options
Produktkod. 17367649 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 9876716
De Traceable™ Memory-Loc™ Dataloggning termohygrometer med kalibrering låter dig säkra insamlad information— data kan inte skrivas över eller ändras.
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA-ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium.
  • Lagra upp till 30 unika larmhändelser.
  • Smart-Alarm™ med visuellt/hörbart larm fortsätter att larma även om enheten återgår till icke-larmlägen.
  • Justerbar samplingsfrekvens— från 1 min. till 12 timmar. på 1 min. steg.
  • Kan ladda upp en USB nedladdade filen och lagra på en TraceableLIVE™ molnkonto.
Specifikationer
Typ Termohygrometer
Fuktighetsområde 0 till 95 %
Upplösning 0.1
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +70 °C
Temperaturnoggrannhet ±0,4 °C
Beskrivning Traceable™ Memory-Loc™ Termohygrometer med kalibrering
Minne 688 086 avläsningar
Mått (L x B x H) 14 x 2,5 x 8,3 cm