Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Dataloggning termometer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
1 Sond i rostfritt stål
1 flaska
1 sond, 5/16 tum dia. x 3/4 tum lång
2 flaskor
2 prober (flasksond och 5/16 tum i diameter x 3/4 tum lång)
2 rostfria sonder
2 sonder, 5/16 tum dia. x 3/4 tum lång
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Traceable™ Memory-Loc™ Dataloggningstermometer som kan användas i 21 CFR 11-miljöer.
- Dataloggningstermometer med fasta tidsintervall på en minut
- Uppfyller aktuella CDC-krav och ytterligare rekommendationer för förvaring och övervakning av vaccin
- Kan användas i 21 CFR 11-miljöer, rådata är låst och kan inte raderas eller ändras på basenheten
- Lagrar upp till tio unika larmhändelser
- Kan lagra över 1 miljon temperaturobservationer
- Problemfri hämtning av data; enheten kan fortsätta att användas under nedladdning och analys av data
- Statusindikatorer: Lågt batteri, lågt minne, USB dataöverföring och aktivt larmläge
- Spårbar till NIST för noggrannhet
- Högpåverkande, kemikaliebeständig ABS-plastfodral mäter 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
- Vikt: 5 oz.
Hi/Lo-larm och tid-/datumstämplar
- Larmspårningsfunktionen lagrar i minnet varje larmhändelse med information om när larmtillståndet inträffade, såväl som när enheten återvände till inom räckvidd
- Larmstatusindikatorer inkluderar visuella lysdioder, ljudvarningar och blinkande LCD-segment
- Data för upp till tio olika larmhändelser kan hämtas med den senaste händelsen synlig på displayen
USB Dataöverföring
- Alla nya funktioner gör att inspelad data (CSV-fil) kan överföras från termometern till PC (eller Mac™ ) med hjälp av en USB flash-enhet (ingår ej)
- Ingen programvara behövs för datorgränssnittet
- Varje termometer har ett unikt ID som gör att flera enheter kan användas på samma plats
- Rådata på enheten kan inte skrivas över eller ändras
- Indikatorlampan tänds när 95 % av minnet är fullt
Dataloggningsfunktioner
- Kan användas i miljöer som kräver 21 CFR 11-överensstämmelse
- Termometern loggar två års observationer med en minuts loggningsintervall
- Enheten kommer att sluta spela in när lagringsutrymmet är fullt och kommer inte att skriva över inspelad data
- Data kan inte raderas från minnet när de väl har lagrats
Flaskprobfunktioner
- Flasksonder är förseglade i en miniatyrflaska (1 x 2,5 tum) fylld med giftfri glykol
- Lösningen är GRAS (allmänt erkänd som säker) av FDA (Food and Drug Administration)
- Eliminerar oro för tillfällig kontakt med mat eller dricksvatten
- Temperaturbuffrad flasksensor eliminerar snabba förändringar när kylskåpsdörren öppnas
- Idealisk för användning vid övervakning av lagringsförhållanden för vacciner eller andra viktiga prover
- Uppfyller alla aktuella CDC-krav och rekommendationer för temperaturövervakning av vaccinförvaring som en del av Vaccines for Children-programmet
Beställningsinfo
Ersättningsbatteri: Kat. nr 1111
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Datalogger |
| Visningstyp | LCD |
| Kalibrering | Ej kalibrerad |
| Larmtyper | LED-indikator, Hörbar, Blinkande LCD-segment |
| Programvarutyp | TraceableLIVE |
| Beskrivning | 2 flaskor |
| Inkluderar | 2 flaskor |
| Certifikat och efterlevnad | NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC |
| Gränssnitt | USB |
| Sensortyper | Temperaturbuffrad flasksensor |
| Visa mer |