Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Ultralåg temperatur USB Dataloggning Kyl/Frys termometer
Product Code. 15590765 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Modell:
Memory-Loc, 1 sond
Memory-Loc, 2 prober
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modell Unit Size
15590765 Memory-Loc, 2 prober Varje
15580765 Memory-Loc, 1 sond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15590765
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-03-2027
Add to basket
Add to basket
Traceable™ Dataloggningstermometer som kan användas i 21 CFR 11-miljöer
Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ Dataloggningstermometrar kan användas i 21 CFR 11-miljöer. Termometer med hög noggrannhet har ett temperaturområde på -°90 C till °105 C (-130 F till °221 F) och en upplösning på 0,01 och bibehåller en noggrannhet på± °0,25 C över hela temperaturområdet. Idealisk för övervakning av temperaturer i kylar, frysar, vattenbad, värmeblock och inkubatorer.
  • Dataloggningstermometer med fasta tidsintervall på en minut
  • Uppfyller aktuella CDC-krav och ytterligare rekommendationer för förvaring och övervakning av vaccin
  • Kan användas i 21 CFR 11-miljöer, rådata är låst och kan inte raderas eller ändras på basenheten
  • Lagrar upp till tio unika larmhändelser
  • Kan lagra över 1 miljon temperaturobservationer
  • Problemfri hämtning av data; enheten kan fortsätta att användas under nedladdning och analys av data
  • Statusindikatorer: Lågt batteri, lågt minne, USB dataöverföring och aktivt larmläge
  • Spårbar till NIST för noggrannhet
  • Högpåverkande, kemikaliebeständig ABS-plastfodral mäter 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
  • Vikt: 5 oz.
Hi/Lo-larm och tid-/datumstämplar
  • Larmspårningsfunktionen lagrar i minnet varje larmhändelse med information om när larmtillståndet inträffade, såväl som när enheten återvände till inom räckvidd
  • Larmstatusindikatorer inkluderar visuella lysdioder, ljudvarningar och blinkande LCD-segment
  • Data för upp till tio olika larmhändelser kan hämtas med den senaste händelsen synlig på displayen
USB Dataöverföring
  • Alla nya funktioner gör att inspelad data (CSV-fil) kan överföras från termometern till PC (eller Mac™ ) med hjälp av en USB flash-enhet (ingår ej)
  • Ingen programvara behövs för datorgränssnittet
  • Varje termometer har ett unikt ID som gör att flera enheter kan användas på samma plats
  • Rådata på enheten kan inte skrivas över eller ändras
  • Indikatorlampan tänds när 95 % av minnet är fullt
Dataloggningsfunktioner
  • Kan användas i miljöer som kräver 21 CFR 11-överensstämmelse
  • Termometern loggar två års observationer med en minuts loggningsintervall
  • Enheten kommer att sluta spela in när lagringsutrymmet är fullt och kommer inte att skriva över inspelad data
  • Data kan inte raderas från minnet när de väl har lagrats
Flaskprobfunktioner
  • Flasksonder är förseglade i en miniatyrflaska (1 x 2,5 tum) fylld med giftfri glykol
  • Lösningen är GRAS (allmänt erkänd som säker) av FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerar oro för tillfällig kontakt med mat eller dricksvatten
  • Temperaturbuffrad flasksensor eliminerar snabba förändringar när kylskåpsdörren öppnas
  • Idealisk för användning vid övervakning av lagringsförhållanden för vacciner eller andra viktiga prover
  • Uppfyller alla aktuella CDC-krav och rekommendationer för temperaturövervakning av vaccinförvaring som en del av Vaccines for Children-programmet
  • Temperaturområde: -90 °C till 105 °C (-130 F till 221 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,01°
  • Noggrannhet:± 0,2 °C
  • Kalibreringspunkter: -80 °C, -40 °C, 0 C °och 100 °C
  • Artikelnummer 15-079-622 inkluderar 1 316 rostfri stålsond med platina RTD-sensor
  • Artikelnummer 15-079-623 inkluderar 2 316 rostfria sonder med platina RTD-sensorer
Specifications
Typ Temperaturdatalogger
Visningstyp LCD
Kalibrering Kalibrerad
Larmtyper LED-indikator, Hörbar, Blinkande LCD-segment
Programvarutyp TraceableLIVE
Gränssnitt USB
Modell Memory-Loc, 2 prober
Sensortyper Platinum RTD, temperaturbuffrad flasksensor
Noggrannhet (temperatur) ±0,2 °C
Räckvidd -90 °C till +105 °C (-130 °F till +221 °F)
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (engelska) -130 °F till 221 °F
Temperaturområde (metriskt) -90 °C till +105 °C