Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ USB Dataloggande termometrar med vaccinsond
Produktkod. 15530775 Handla allt Fisherbrand Produkter
Sondtyp:
1 Vaccinsond
2 Vaccinsonder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15530775
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Övervaka lagringsförhållandena för vacciner eller andra viktiga prover med dessa termometrar. Traceable™ Memory-Loc™ USB Dataloggningstermometrar är idealiska för att övervaka temperaturer i kylar, frysar, vattenbad, värmeblock och inkubatorer.
  • Flerpunktskalibrering på ett individuellt numrerat spårbart certifikat
  • Logga 2 års observationer med 1 minuts loggningsintervall
  • Enheten kommer att sluta spela in när lagringsutrymmet är fullt och kommer inte att skriva över inspelad data
  • Flasksonder försluts i en miniatyrflaska (1 x 2-1/2 tum) fylld med giftfri glykol. Lösningen är GRAS (allmänt erkänd som säker) av FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerar oro för tillfällig kontakt med mat eller dricksvatten
  • Uppfyller aktuella CDC-krav och ytterligare rekommendationer för förvaring och övervakning av vaccin
  • Använd i 21 CFR 11-miljöer, rådata är låst och kanske inte rensas/ändras på basenheten
  • Dataloggningstermometer med fast en minuts loggningsintervall
  • Lagrar upp till 10 unika larmhändelser
  • Kan lagra över 1 miljon temperaturobservationer
  • Enheten kan fortsätta att användas under nedladdning och analys av data
  • Statusindikatorer: Lågt batteri, lågt minne, USB dataöverföring och aktivt larmläge
  • Inkluderar: batterier, universaladapter, stativ, Velcro , magnetremsor, väggfäste
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Diameter (engelska) Sond 0,6 tum
Mått (L x B x H) 2,75 x 4,25 x 0,75 tum.
För användning med (applikation) Vaccinförvaring och övervakning
Inkluderar 2 vaccinflaskor, 5 ml
Längd (engelska) Kabel 10 ft.
Längd (engelska) Sond 2 tum
Sondtyp 2 Vaccinsonder
Upplösning 0,01°
Vikt (engelska) 5 oz.
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158,00 °F
Temperaturområde (metriskt) -50,00 °C till +70,00 °C
Noggrannhet ±0,25 °C
Visa Digital