Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Mikro-Anemometer/Termometer
Produktkod. 11774196 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
Med batteri
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11774196 Med batteri Varje
1 options
Produktkod. 11774196
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mäter lufthastighet i fem värden som användaren kan välja: meter per sekund, fot per sekund, miles per timme, kilometer per timme och knop. Fisherbrand Traceable Micro-Anemometer/Termometer ger blixtsnabba mätningar med avläsningsuppdateringar två gånger per sekund.
Mäter lufthastighet i fem värden som användaren kan välja: meter per sekund, fot per sekund, miles per timme, kilometer per timme och knop. Fisher Scientific™ Traceable™ Micro-Anemometer/Termometer ger blixtsnabba mätningar med avläsningsuppdateringar två gånger per sekund.
Enkel enknappsmanövrering eliminerar behovet av att hänvisa till vägbeskrivningar.
  • Ultrakompakt mikrodesign
  • Visar maximalt luftflöde och vindkyla mätt i° F och° C
  • Tåligt ABS plasthus
  • Vattentålig och hållbar
  • Elektroluminescerande bakgrundsbelysning
  • Lättlästa LCD-siffror med hög kontrast mäter 0,375 tum. (9,52 mm)
  • Lätt att använda robust design
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Typ Vane Anemometer
Noggrannhet ±1 %
Material för fodral ABS-plast
Gastyp Luft
Certifikat och efterlevnad Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Beskrivning Mikro-Anemometer/Termometer
Mått (L x B) 4 x 2,25 tum. (10,16 x 5,71 cm)
Visa Mäter lufthastighet i meter/sek, fot/sek, miles/h, kilometer/h. och knutar
För användning med (applikation) Mäter lufthastighet i meter/sek, fot/sek, miles/h, kilometer/h. och knutar
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.16 cm
Bredd (metrisk) 5.7 cm
Temperatur (engelska) -4 °F till 176 °F
Temperatur (metrisk) -20 °C till +80 °C
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 28.34 g
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Inkluderar Med batteri