Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Beröringsfri infraröd termometer
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Traceable™ Beröringsfri infraröd termometer mäter infraröd yttemperatur med synfält på 6:1 till 8:1.
- Om en enhet har ett synfält på 7:1 och termometern hålls 14 tum. (35,6 cm) från föremålet läser den av infraröd strålning som sänds ut från en 2 tums diameter. (5,1 cm) fläck
- Växla för att visa antingen Celsius- eller Fahrenheit-skalor Lasersiktstrålen tillåter att sikta exakt mot målytan
- 15-077-57 och 06-664-39 säkerställer noggranna mätningar med justerbar kontroll för att ta hänsyn till skillnader i infraröd emissivitet på ytan hos föremål
- Sampling på en sekund, knapp för bakgrundsbelysning, datahållning, indikator för låg batterinivå och dubbla intervall
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| För användning med (applikation) | Petroleum, elektronik, anläggning och fältanvändning. (Inte avsett för medicinskt bruk.) |
| Inkluderar | Två AAA-batterier, handledsrem |
| Längd (engelska) Totalt | 16,9 cm |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Längd (metrisk) Totalt | 178 mm |
| Mätningstid | 1 sekund |
| Upplösning | 1° |
| Vikt (engelska) | 6 oz. |
| Vikt (metrisk) | 0.17 kg |
| Visa mer |