Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Beröringsfri infraröd termometer
Produktkod. 11749785 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +400 °C
-60 °C till +500 °C
Temperaturområde (engelska):
-4 °F till +752 °F
-76 °F till +932 °F
0 °F till 788 °F
Längd (metrisk) Totalt:
152 mm
178 mm
197 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11749785
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Traceable™ Beröringsfri infraröd termometer mäter infraröd yttemperatur med synfält på 6:1 till 8:1.
  • If a unit has a view field of 7:1 and the thermometer is held 14 in. (35.6 cm) from object, it reads infrared radiation emitting from a 2 in. dia. (5.1 cm) spot
  • Switch to view either Celsius or Fahrenheit scales Laser sighting beam permits aiming precisely at the target surface
  • 15-077-57 and 06-664-39 assure accurate measurements using adjustable control to account for differences in surface infrared emissivity of objects
  • One-second sampling, backlighting button, data hold, low-battery indicator and dual ranges
Note: Not meant for medical use.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
För användning med (applikation) Petroleum, electronics, plant and field use. (Not meant for medical use.)
Inkluderar Carrying Case, 9 V Battery
Längd (engelska) Totalt 7.75 in.
Längd (metrisk) 197 mm
Längd (metrisk) Totalt 197 mm
Mätningstid 1 sec.
Upplösning 0.1°
Vikt (engelska) 9.62 oz.
Vikt (metrisk) 0.23 kg
Max. Temperatur (engelska) 752°F
Max. Temperatur (metrisk) 400°C
Min. Temperatur (engelska) -4°F
Min. Temperatur (metrisk) -20°C
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +752 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +400 °C
Batterityp 9 V
Noggrannhet ±3°C or ±3%
Visa Digital LCD