Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Beröringsfri infraröd termometer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +400 °C
-60 °C till +500 °C
Temperaturområde (engelska):
-4 °F till +752 °F
-76 °F till +932 °F
0 °F till 788 °F
Längd (metrisk) Totalt:
152 mm
178 mm
197 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Traceable™ Beröringsfri infraröd termometer mäter infraröd yttemperatur med synfält på 6:1 till 8:1.
- If a unit has a view field of 7:1 and the thermometer is held 14 in. (35.6 cm) from object, it reads infrared radiation emitting from a 2 in. dia. (5.1 cm) spot
- Switch to view either Celsius or Fahrenheit scales Laser sighting beam permits aiming precisely at the target surface
- 15-077-57 and 06-664-39 assure accurate measurements using adjustable control to account for differences in surface infrared emissivity of objects
- One-second sampling, backlighting button, data hold, low-battery indicator and dual ranges
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| För användning med (applikation) | Petroleum, electronics, plant and field use. (Not meant for medical use.) |
| Inkluderar | Carrying Case, Lanyard |
| Längd (engelska) Totalt | 6 in. |
| Längd (metrisk) | 152 mm |
| Längd (metrisk) Totalt | 152 mm |
| Mätningstid | 1 sec. |
| Upplösning | 1° |
| Vikt (engelska) | 6 oz. |
| Vikt (metrisk) | 0.17 kg |
| Visa mer |