Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Beröringsfri infraröd termometer
Produktkod. p-203736 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +400 °C
-60 °C till +500 °C
Temperaturområde (engelska):
-4 °F till +752 °F
-76 °F till +932 °F
0 °F till 788 °F
Längd (metrisk) Totalt:
152 mm
178 mm
197 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11729785
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ Beröringsfri infraröd termometer mäter infraröd yttemperatur med synfält på 6:1 till 8:1.
  • Om en enhet har ett synfält på 7:1 och termometern hålls 14 tum. (35,6 cm) från föremålet läser den av infraröd strålning som sänds ut från en 2 tums diameter. (5,1 cm) fläck
  • Växla för att visa antingen Celsius- eller Fahrenheit-skalor Lasersiktstrålen tillåter att sikta exakt mot målytan
  • 15-077-57 och 06-664-39 säkerställer noggranna mätningar med justerbar kontroll för att ta hänsyn till skillnader i infraröd emissivitet på ytan hos föremål
  • Sampling på en sekund, knapp för bakgrundsbelysning, datahållning, indikator för låg batterinivå och dubbla intervall
Obs: Ej avsedd för medicinskt bruk.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
För användning med (applikation) Petroleum, elektronik, anläggning och fältanvändning. (Inte avsett för medicinskt bruk.)
Inkluderar Två AAA-batterier, handledsrem
Längd (engelska) Totalt 16,9 cm
Längd (metrisk) 178 mm
Längd (metrisk) Totalt 178 mm
Mätningstid 1 sekund
Upplösning
Vikt (engelska) 6 oz.
Vikt (metrisk) 0.17 kg
Produkttyp Infraröd termometerpistol
Max. Temperatur (engelska) 932 °F
Max. Temperatur (metrisk) 500 °C
Min. Temperatur (engelska) -76 °F
Min. Temperatur (metrisk) -60 °C
Temperaturområde (engelska) -76 °F till +932 °F
Temperaturområde (metriskt) -60 °C till +500 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp AAA
Noggrannhet ±2 °C eller 2 %
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 3.8 cm