Läs mer
Traceable™ One-Shot™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material Producer (CRM), Fisherbrand™
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Idealisk för laboratorie- eller fälttillämpningar
Engångsledningsstandarder kalibrerar alla ledningsmätare och sonder för maximal noggrannhet. Eliminera oro för kontaminering av externa behållare. Kalibreringen görs i standardflaskan.
Kalibrering i behållaren — nollkontaminering
- Spårbart till NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Noggrannhet: certifikatet angav osäkerhet eller ±0,25 mikrosiemen eller ±0,25 %
- 100 % kompatibel med alla ledningsmätare
- A2LA-ackrediteringar ISO 34 och ISO 17025 plus ISO 9001
- Inkluderar en individuell temperaturtabell och steg-för-steg-kalibreringsinstruktioner
- Enheter märkta (micromhos/microsiemens, ohm, delar per miljon/TDS)
- Engångsanvändning eliminerar yttre kontamineringsproblem Varje standard innehåller 100 ml
Assortment (09-328-20) innehåller vardera av 09-328-6, -7, -8, -9, -10 och -12
Beställningsinfo
Varje flaska innehåller 100 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Conductivity Standard |
| Förpackning | 6/Pk. |
| Konduktivitet | 10,000 μ℧ |
| Teknik | Kalibrering av ledningsinstrument |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | Ledningsmätare |
| Löslighet | Lösligt i vatten |
| Lösningstyp | Ledningsförmågasstandard |
| Typ | Kalibreringsstandard för ledningsförmåga |
| Kvantitet | 100 ml |