Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ pH/ORP-mätare
Produktkod. 15577583 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
127 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15577583
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna mätare är designad för vattenapplikationer och tar bort gissningsarbetet vid mätningar. Fisherbrand™ Traceable™ pH/ORP-mätare är idealiska för att testa pH och ORP i avloppsvatten, vattenkvalitet och miljötillämpningar.
  • Kompakt instrument passar i handflatan
  • Noggrannhet:± 0,02 pH
  • 25 punkters minneslagring med tid/datumstämpel
  • Vattentät (IP67)
  • Trippeldisplay visar pH- eller ORP-mätning, temperatur och tid\datum
  • Idealisk för avloppsvatten, vattenkvalitet och miljötillämpningar
Specifikationer
Noggrannhet (mV) ±20mV
Noggrannhet (pH) ±0,02
Kalibrering Användarvald 1-, 2- eller 3-punktskalibrering
Räckvidd (mV) -1800 till 1800 mV
Modell 4277 Traceable™ pH\ORP-mätare
Strömförsörjning 2x CR2032 3V batterier (ingår)
Produkttyp pH/ORP-mätare
Upplösning (mV) 0,1 mV< 1000mV (1mV≥ 1000mV)
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Temperatur (metrisk) referens 0 till 60 ºC
Temperaturupplösning 0,1º (1º när> 100º )
Temperaturval 0 till 60 ºC eller 32 till 140 ºF (valbar)
Mått (L x B x H) 26 x 6.4 x 2.5cm
Vikt (metrisk) 127 g