Beskrivning
- Stötsäker
- Enhet i fickstorlek är klar att använda och utrustad med brett spektrum, snabb respons och en-omkopplare
- Räckvidd: -50° till +750 °C/-58° till +1382 °F
- Noggrannhet:± 1 °C + 0,75 % mellan 0° och 500 °C (32° och 932 °F); ±1 °C + 1 % mellan 500° och 750 °C (932° och 1382 °F); -20± 2°C; -40± 4°C; -50± 5 °C
- Upplösning: 0,1°
- Mått: 2,75 x 4,25 x 0,88 tum. (69 x 106 x 22 mm)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Mått (L x B x H) | 4,25 x 2,75 x 0,75 tum. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm) |
| För användning med (applikation) | Lab-, växt- och fältanvändning |
| Höjd (engelska) | 0,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 1.9 cm |
| Inkluderar | Type-K-sond med pärlförsedd sensor, kabel, 4 fot. (1,9 m), konstläderfodral, 9 V batteri med 150 till 200 timmars kontinuerlig livslängd |
| Längd (engelska) Kabel | 48 tum |
| Längd (metrisk) | 108 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 121.92 cm |
| Material | Plast |
| Visa mer |