Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Pocket-Size Termometer
Produktkod. p-3217349 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +750 °C
na
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +1382 °F
na
skala:
Celsius skala
Fahrenheit skala
Produktkod. 11759765
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för laboratorie-, växt- och fältanvändning. Traceable™ Pocket-Size Termometern är kompatibel med alla Type-K-sonder.
  • Stötsäker
  • Enhet i fickstorlek är klar att använda och utrustad med brett spektrum, snabb respons och en-omkopplare
  • Räckvidd: -50° till +750 °C/-58° till +1382 °F
  • Noggrannhet:± 1 °C + 0,75 % mellan 0° och 500 °C (32° och 932 °F); ±1 °C + 1 % mellan 500° och 750 °C (932° och 1382 °F); -20± 2°C; -40± 4°C; -50± 5 °C
  • Upplösning: 0,1°
  • Mått: 2,75 x 4,25 x 0,88 tum. (69 x 106 x 22 mm)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 4,25 x 2,75 x 0,75 tum. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm)
För användning med (applikation) Lab-, växt- och fältanvändning
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Inkluderar Type-K-sond med pärlförsedd sensor, kabel, 4 fot. (1,9 m), konstläderfodral, 9 V batteri med 150 till 200 timmars kontinuerlig livslängd
Längd (engelska) Kabel 48 tum
Längd (metrisk) 108 mm
Längd (metrisk) kabel 121.92 cm
Material Plast
Sondtyp Typ K termoelement
Upplösning 1 °C
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113 g
Bredd (engelska) 2,75 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 4,25 tum
Max. Temperatur (metrisk) 750 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) na
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +750 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp 9 V
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 7.6 cm
skala Celsius skala