Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Lollipop™ Vattentåliga termometrar
Produktkod. 16506820 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
Integrerad sond
Kabelbaserad sond
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
16506820 Integrerad sond
16516820 Kabelbaserad sond
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16506820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    534.37 SEK / Paket med 1
    Save 103.63 SEK
    16% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna digitala och vattentäta termometer ger resultat på två sekunder
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Vattentåligt, IP64, fodral möjliggör pålitliga avläsningar även i våta miljöer
  • Hämta snabbt min/max-avläsningar och växla mellan° F och° C med en knapptryckning
  • Läs i alla lägen och ljusförhållanden med bakgrundsbelyst display som kan roteras upp till 180°
  • Välj mellan en integrerad eller 2,7 m kabelansluten sensor
Specifikationer
Typ Lollipop termometer
Upplösning 0,1 °C
Noggrannhet ±0,5 °C från -20 °C till 200 °C,± 1 °C annars
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +250 °C
Temperaturnoggrannhet ±1,5 °C
Beskrivning Integrerad sond
Visningstyp LCD
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +482 °F
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (engelska) Sond 8 tum
Längd (metrisk) 30.48 cm
Längd (metrisk) sond 20.3 cm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.54 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.08 cm
Diameter (engelska) Sond 3/16 tum
Diameter (metrisk) sond 0.48 cm
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.907 kg
För användning med (applikation) Temperaturövervakning
Inkluderar Integrerad sond
Certifikat och efterlevnad NIST