Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Lollipop™ Vattentåliga termometrar
Produktkod. p-8933016 Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
Integrerad sond, skyddshylsa, sugkoppsfäste, krok- och öglefäste, magnetfäste, CR2032-batteri och NIST-spårbart certifikat (med data)
Kabelansluten sond, skyddande hölje, sugkoppsfäste, krok- och öglefäste, magnetiskt fäste, CR2032-batteri och NIST-spårbart certifikat (med data)
Produktkod. 16506820
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna digitala och vattentäta termometer ger resultat på två sekunder
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Vattentåligt, IP64, fodral möjliggör pålitliga avläsningar även i våta miljöer
  • Hämta snabbt min/max-avläsningar och växla mellan° F och° C med en knapptryckning
  • Läs i alla lägen och ljusförhållanden med bakgrundsbelyst display som kan roteras upp till 180°
  • Välj mellan en integrerad eller 2,7 m kabelansluten sensor
Specifikationer
Typ Lollipop termometer
Upplösning 0,1 °C
Noggrannhet ±0,5 °C från -20 °C till 200 °C,± 1 °C annars
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +250 °C
Temperaturnoggrannhet ±1,5 °C
Beskrivning Integrerad sond
Visningstyp LCD
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +482 °F
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (engelska) Sond 8 tum
Längd (metrisk) 30.48 cm
Längd (metrisk) sond 20.3 cm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.54 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.08 cm
Diameter (engelska) Sond 3/16 tum
Diameter (metrisk) sond 0.48 cm
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.907 kg
För användning med (applikation) Temperaturövervakning
Inkluderar Integrerad sond, skyddshylsa, sugkoppsfäste, krok- och öglefäste, magnetfäste, CR2032-batteri och NIST-spårbart certifikat (med data)
Certifikat och efterlevnad NIST