Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Precisionsövervakning termohygrometer
Produktkod. 16596810 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
16596810 -20 °C till +50 °C Varje
1 options
Produktkod. 16596810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00 SEK
    772.63 SEK / Paket med 1
    Save 157.37 SEK
    16% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna digitala temperatur- och fuktighetsmätare övervakar och visar kontinuerligt avläsningar grafiskt och numeriskt.
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Bläddra igenom temperatur- och luftfuktighetsdata från de senaste sju dagarna
  • Upprätthålla dataintegritet
  • Historiska data kan inte rensas, bara skrivas över
  • Växla enkelt mellan° F och° C
  • Visar 12 eller 24 timmars tidsformat
Specifikationer
Typ Termohygrometer
Fuktighetsområde 0 till 90 %
Upplösning 0.1% RH
Noggrannhet ±4 % RF (20 till 80 % RF),± 5% RF på annat håll
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Temperaturnoggrannhet ±0,4 °C
Visningstyp LCD
Mått (L x B x H) 7 tum x 1 tum x 4 tum.
Längd (metrisk) 17.78 cm
Bredd (metrisk) 2.54 cm
Höjd (metrisk) 10.16 cm
Vikt (metrisk) 0.091 kg
För användning med (applikation) Temperatur- och luftfuktighetsövervakning
Inkluderar Utfällbart stativ, väggfäste, dubbelsidigt tejpfäste, AAA-batteri, NIST-spårbart certifikat (med data)
Certifikat och efterlevnad NIST