Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Sentry™ Digital termometer
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Visa mått | 1/2 tum. |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Emissionsförmåga | Okänd |
| För användning med (applikation) | Temperaturövervakning |
| Höjd (engelska) | 1 tum |
| Höjd (metrisk) | 2.54 cm |
| Inkluderar | Sond, väggfäste, magnetfäste, krok- och öglemonteringsremsor, trådfäste (för sond), utfällbart bänkstativ, CR2032-batteri och NIST-spårbart certifikat (med data) |
| Längd (metrisk) | 10.16 cm |
| Material | Plast |
| Modell | Kulsond |
| Visa mer |