Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Sentry™ Digital termometer
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Glykol |
| Flaskstorlek | 5 mL |
| Certifikat och efterlevnad | NIST |
| Visa mått | 1/2 tum. |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Emissionsförmåga | Okänd |
| För användning med (applikation) | Temperaturövervakning |
| Höjd (engelska) | 5,25 tum. |
| Höjd (metrisk) | 13.34 cm |
| Inkluderar | Sond, väggfäste, magnetfäste, krok- och öglemonteringsremsor, trådfäste (för sond), utfällbart bänkstativ, CR2032-batteri och NIST-spårbart certifikat (med data) |
| Visa mer |