Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Utskrift Hygrometer/Termometer
Produktkod. 11739835 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
3 x 1,5 x 7,5 tum. (7,6 x 3,8 x 19 cm)
Typ:
Utskrift Hygrometer/Termometer
Höjd (metrisk):
19 cm
Längd (metrisk):
7,6 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Typ Höjd (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11739835 3 x 1,5 x 7,5 tum. (7,6 x 3,8 x 19 cm) Utskrift Hygrometer/Termometer 19 cm 7,6 cm Varje
1 options
Produktkod. 11739835
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Fuktighet/T1 och T2 sonder och kablar, sondhållare, papper, väska, sex AAA- batterier och Traceable™ Certifikat
Ger permanenta papperskopior
Ger permanenta papperskopior. Fisher Scientific™ Traceable™ Utskrift Hygrometer/termometrar är pålitliga enheter som övervakar relativ fuktighet och temperatur i labbet, anläggningen och fältet. Idealisk för användning i huvar, renrum, matförvaringsutrymmen, läkemedelstillverkning, alla luftanalyser och miljökammare.
  • Skriver automatiskt ut aktuell luftfuktighet/temperatur, temperatur 2, daggpunkt, datum och tid vid valfritt programmerat intervall eller med en knapptryckning
  • Skrivaren kan programmeras att automatiskt och upprepade gånger skriva ut alla steg från 6 sekunder till 59 minuter, 59 sekunder
  • Svar på mindre än 10 sekunder
  • Tiden visas i 24 timmar. militär tid till minut
  • Tuff ABS plastfodral är kemikalie- och stöttålig
  • Skrivaren tillhandahåller papperskopia för 'dagens stränga QC-dokumentation
Relativ luftfuktighet
  • Område: 10 till 95 % RH
  • Upplösning på 0,1 %
  • Noggrannhet:± 3 RH% mellanregister, 5% RH på andra ställen
T1 Temperatur
  • Räckvidd: -20° till +60 °C (-4° till +140 °F)
  • Upplösning på 0,1°
  • Noggrannhet:± 1 °C (± 1,8 °F)
T2 Temperatur
  • Räckvidd: -200° till +1333 °C (-328° till +2431 °F)
  • Noggrannhet:± 0,2 % av avläsningen plus 1,8 °C
  • Upplösning: 0,1 °C (från -200° till +999 °C), 0,1 °F (-328° till +999,9 °F), annars 1,0°
Beställningsinfo
Mäter 7,5 x 3 x 1,5 tum. (19,1 x 7,6 x 3,8 cm). Fuktsond, 0,75 tum dia. x 6,25 tum L. Vikt, 10 oz. Tillbehörsadapter för kontinuerlig AC drift tillgänglig (11-661-17C, beställ separat).
Certifikat
Ett spårbart certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST™. Kalibrerad av en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ .
Uppfyllande
Uppfyller federala krav för CLIA-specifikationer.
Specifikationer
Typ Utskrift Hygrometer/Termometer
Fuktighetsområde 30 till 95 %
Upplösning 0.001
Noggrannhet ±3 till± 5 %
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Temperaturnoggrannhet ±0,2 °C
Visningstyp LCD
Material ABS-plast
Sensorer Solid State
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +140 °F
Temperaturupplösning 0,1 °F
Mått (L x B x H) 3 x 1,5 x 7,5 tum. (7,6 x 3,8 x 19 cm)
Längd (engelska) 3 tum
Längd (engelska) Kabel 4 ft.
Längd (engelska) Sond 6,25 tum.
Längd (metrisk) 7,6 cm
Längd (metrisk) kabel 121 cm
Längd (metrisk) sond 15.8 cm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 3.8 cm
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 19 cm
Diameter (engelska) Sond 0,75 tum
Diameter (metrisk) sond 1.9 cm
Vikt (engelska) 10 oz.
Vikt (metrisk) 0.28 kg
För användning med (applikation) Idealisk för användning i huvar, renrum, matförvaringsutrymmen, läkemedelstillverkning, alla luftanalyser och miljökammare. Pålitlig enhet övervakar relativ fuktighet och temperatur i labbet, anläggningen och fältet
Inkluderar Fukt/T1 och T2 prober och kablar, sondhållare, papper, väska, sex AAA-batterier och spårbart certifikat
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST