Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital termometer för kyl/frys
Produktkod. 17806111 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Sondtyp:
Flaska
Kula
Vaccinflaska
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sondtyp
17806111 Flaska
17816111 Kula
17826111 Vaccinflaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17806111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00 SEK
    679.29 SEK / Paket med 1
    Save 290.71 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Övervaka och varnas tillförlitligt för eventuella problem som påverkar innehållet i din kyl eller frys utan att ens öppna dörren med Traceable™ Digital termometer för kyl/frys.
  • Larmindikatorn lyser starkt för att uppmärksamma dig på ett omedelbart problem
  • Lär dig om utflykter innan de inträffar med förvarningslarmlampan som lyser orange när din kyl eller frys är inom 1 grad från din larminställning
  • Använd mute-knappen för att tysta summerlarmet medan du undersöker problemet
  • Personalintroduktion är en bris med en förbättrad, mer intuitiv användarupplevelse inklusive stora knappar, text med hög kontrast och målmedveten design
  • Minska underhållet med förstärkt batterikraft och inredningstekniska uppgraderingar för högre prestanda
  • Upprätthålla efterlevnad; inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA-ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Gör avläsningar snabbt och med säkerhet med hjälp av den tredubbla —displayen visar aktuella, höga och låga temperaturer samtidigt
  • Välj det sondalternativ som passar din applikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIST
Djup (engelska) 0,75 tum
Djup (metriskt) 19 mm
Diameter (engelska) Sond 0,1875 tum.
Diameter (metrisk) sond 4.7625 mm
För användning med (applikation) Temperaturövervakning
Höjd (engelska) 4,25 tum
Höjd (metrisk) 107.95 mm
Inkluderar Termometer, flasksond, kardborreband, AAA-batterier, snabbstartsguide och Traceable™ certifikat
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (engelska) Sond 7/8 tum.
Längd (metrisk) 21 cm
Längd (metrisk) kabel 304.8 cm
Längd (metrisk) sond 22.225 mm
Material Plast
Sondtyp Flaska
Upplösning 1°
Produkttyp Digital termometer
Beskrivning Digital termometer för kyl/frys med flasksond
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58° till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Badkar, inkubatorer, kylskåp eller frysar
Batterityp AAA
Noggrannhet ±1 °C
Visa LCD
Bredd (metrisk) 11 cm