Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Sentry™ Thermometer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +70 °C
Noggrannhet:
±1 °C
±1 °F
Förpackningsstorlek:
Varje
Temperaturområde (engelska):
−58 °F till +158 °F
Beskrivning
- Sensor and 10 ft. (3m) cable may be placed under water, in a refrigerator or in a freezer
- Small cable diameter (1.5mm) allows refrigerator doors to close on it
- Simple one-button operation resets high/low memories
- A probe wire mounting bracket permits easy sensor placement
- Unit's high-impact ABS plastic case has a flip-open stand, plastic hanging hook, magnet and Velcro™ mounting tape
- Range: -50° to +70°C (-58° to +158°F)
- Resolution: 1°
- Accuracy: ±1°C
- Dimensions: 2.68 x 2.68 x 0.76 in. (67 x 67 x 19mm)
- Weight: 0.1 oz. (4g)
Certifikat
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelska) Sond | 0.4 in. |
| Mått (L x B x H) | 2.5 x 2.6 in. (6.3 x 6.6 cm) |
| För användning med (applikation) | Water bath, freezer or incubator is within temperature specification |
| Inkluderar | Traceable calibration report supplied by the manufacture, mounting hardware and one battery |
| Längd (engelska) Kabel | 120 in. |
| Längd (metrisk) | 63 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 304.8 cm |
| Upplösning | 1°C |
| Vikt (engelska) | 1.87 oz. |
| Visa mer |