Läs mer
Masterflex™ Traceable™ Silikonpumpslang
Diameter (engelska) Inre:
1/16 in.
3/16 tum
För användning med:
All Variable-Speed pumps
Alla pumpar med variabel hastighet
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 3/16 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.7 mm |
| Material | Silikon |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 7.6 m |
| För användning med | Alla pumpar med variabel hastighet |
| Produkttyp | Slangar för pumpar |