Läs mer
Fisherbrand™ Traceable Stopwatch
Handla allt Fisherbrand Produkter
Tidsintervall:
23 hr. 59 min. 59 sec.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Digital Stopwatch
- 63.5 x 19mm
- 23 hours, 59 minutes, 59 seconds
- Accuracy: ±0.01%
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Economical Stopwatch |
| Tidsintervall | 23 hr. 59 min. 59 sec. |
| Visa | Digital |
| Mått (L x B) | 63.5 x 19 mm |