Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Temperaturmätare
Produktkod. 11709795 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
10-dagars inspelare
40-dagars inloggare
5-dagars inspelare
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11709795 10-dagars inspelare Varje
11719795 40-dagars inloggare Varje
15204006 5-dagars inspelare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11709795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00 SEK
    401.45 SEK / Paket med 1
    Save 113.55 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en permanent post som är lätt att läsa, duplicera, faxa, skanna och arkivera. Traceable™ Temperaturdiagrammätare är engångsregistratorer för engångsbruk för att övervaka temperaturer i kylskåp, förrådsrum, livsmedelsförvaring, kemiska lager, djurrum, inkubatorer, varor i transit, ingångskammare, biologiskt material och tillverkningsanläggningar.
  • Stöttåligt ABS plastfodral
  • Eliminera stökiga pennor, dyr instrumentering, förvirrande programvara och utbildning
  • Visar temperatur i båda° F och° C på stor 5,5 tum dia. (14 cm) diagram
  • Batteridriven motor vänder diagrammet med noggrannhet på± 1 sekund per dag
  • Lättläst diagram visar temperatur och tid/dag för händelsen
  • Genomskinligt fönster på brännaren tillåter visning av aktuell temperatur och historik
  • Rekord för 5, 10 eller 40 dagar
  • Sjökort, markör och batteri är förladdade. Dra —bara i fliken för att börja spela in
  • Säkerhetssäker försegling bibehåller enhetens integritet och resultat
  • Fodralet mäter 3,87 L x 2,5 B x 5,25 tum. H (13,3 x 9,8 x 6,4 cm)
Beställningsinfo
  • Vikt: 11 oz. (312 g)
  • Fodralet mäter 5,25 L x 3,87 B x 2,5 tum. H (13,3 x 9,8 x 6,4 cm)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Noggrannhet ±1 °C (± 2 °F)
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, NIST
Batterityp AA alkalisk
Produkttyp 10-dagars inspelare
Temperaturområde (engelska) -20 °F till +100 °F
Höjd (engelska) 2,5 tum
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Inkluderar Ett AA alkaliskt batteri
Rotationshastighet 5 dagar
Sensor Bimetallisk
Temperaturområde (metriskt) -28 °C till +38 °C
Vikt (engelska) 11 oz.
Vikt (metrisk) 312 g
Bredd (engelska) 3,87 tum.
Bredd (metrisk) 9.8 cm