Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Temperaturmätare
Produktkod. p-199088 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
10-dagars inspelare
40-Day Recorder
5-Day Recorder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11719795
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger en permanent post som är lätt att läsa, duplicera, faxa, skanna och arkivera. Traceable™ Temperaturdiagrammätare är engångsregistratorer för engångsbruk för att övervaka temperaturer i kylskåp, förrådsrum, livsmedelsförvaring, kemiska lager, djurrum, inkubatorer, varor i transit, ingångskammare, biologiskt material och tillverkningsanläggningar.
  • Shock-resistant ABS plastic case
  • Eliminate messy pens, expensive instrumentation, confusing software and training
  • Display temperature in both °F and °C on large 5.5 in. dia. (14 cm) chart
  • Battery-operated motor turns the chart with accuracy of ±1 second per day
  • Easy-to-read chart shows temperature and time/day of occurrence
  • Transparent window on recorder allows viewing of current temperature and history
  • Records for 5, 10 or 40 days
  • Chart, marker, and battery are preloaded—simply pull tab to begin recording
  • Tamper-evident seal maintains integrity of unit and results
  • Case measures 3.87 L x 2.5 W x 5.25 in. H (13.3 x 9.8 x 6.4 cm)
Beställningsinfo
  • Vikt: 11 oz. (312 g)
  • Fodralet mäter 5,25 L x 3,87 B x 2,5 tum. H (13,3 x 9,8 x 6,4 cm)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Noggrannhet ±1°C (±2°F)
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, NIST
Batterityp AA Alkaline
Produkttyp 40-Day Recorder
Temperaturområde (engelska) -20°F to +100°F
Höjd (engelska) 2.5 in.
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Inkluderar One AA Alkaline Battery
Rotationshastighet 5 Days
Sensor Bimetallic
Temperaturområde (metriskt) -28°C to +38°C
Vikt (engelska) 11 oz.
Vikt (metrisk) 312 g
Bredd (engelska) 3.87 in.
Bredd (metrisk) 9.8 cm