Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Termohygrometer med klocka
Produktkod. 17836111 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
0 °C till 50 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17836111 0 °C till 50 °C
1 options
Produktkod. 17836111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    893.00 SEK
    656.72 SEK / Paket med 1
    Save 236.28 SEK
    26% Av
Övervaka temperatur, luftfuktighet och tid samtidigt, med ett ögonkast.
  • Alla tre parametrarna visas på skärmen, hela tiden, så att du kan logga villkor utan att lägga ner ditt urklipp
  • Personalintroduktion är en bris med en förbättrad, mer intuitiv användarupplevelse inklusive stora knappar, text med hög kontrast och målmedveten design
  • Minska underhållet med förstärkt batterikraft och inredningstekniska uppgraderingar för högre prestanda
  • Har Min/Max-minne, som enkelt rensas i början av varje process
  • Upprätthåll efterlevnad: inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA-ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Går var som helst, vare sig den är magnetiskt monterad eller placerad på bänkskivan med inbyggt stöd
Specifikationer
Typ Termohygrometer
Fuktighetsområde 20 till 90 %
Upplösning 1% RH
Noggrannhet ±5 % relativ luftfuktighet mellan intervallet,± 8% RF annars
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Batterityp AAA
Beskrivning Termohygrometer med klocka
Visningstyp Text med hög kontrast
Minne Min/Max minnesfunktion
Temperaturupplösning 0,1°
Bredd (engelska) 2 1/4 tum.
Höjd (engelska) 4 1/4 tum.
Djup (engelska) 1/2 tum.
Inkluderar Hygrometer, kardborreband, AAA-batterier, omkalibreringspåminnelsemagnet, snabbstartsguide och Traceable™ certifikat.
Certifikat och efterlevnad NIST