Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Tvåkanals bänktimer med Dual-Line LCD
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Innehåller
Väggfäste, stativ, AAA-batteri, spårbart certifikat, instruktioner
Fungerar som stoppur och klocka. Fisher Scientific™ Traceable™ Tvåkanals bänktimer tillåter samtidig programmering av två olika aktiviteter från 24 timmar till 1 sekund.
- Timerintervall: 24 timmar till 1 sekund
- Display: Dubbelradig LCD, varje rad 1 tum H
- Upplösning: 1 sek.
- Noggrannhet: 0,01 %
- Minnesåterkallelse
- Distinkt larm för varje kanal; 1 minut
- Larmet kan tystas automatiskt eller manuellt
- Mått: 1,3 L x 9,5 W x 14 cmH (0,5 x 3,75 x 5,5 tum)
- Nettovikt: 5 oz. (140 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bänktimer |
| Tidsintervall | 24 timmar. till 1 sek. |
| Larm | Ljud/visuellt |
| Noggrannhet | ±0,01 % |
| Visa | LCD |
| Färg | Blått |
| Höjd (engelska) Display | 1 tum |
| Höjd (metrisk) display | 2.5 cm |
| Vikt (engelska) | 5 oz. |
| Vikt (metrisk) | 141 g |
| Visa mer |