Läs mer
Fisherbrand™ TraceableGO™ Bluetooth Datalogging Termometer
Produktkod. 15828946 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15828946 -20 °C till +70 °C Varje
1 options
Produktkod. 15828946
Beräknad leverans: 18-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TraceableGO™ Bluetooth Datalogger fyller i det okända mellan destinationer.
  • Fyller i det okända mellan destinationer
  • Kritisk information (temperatur, tripptid, MIN/MAX, batterinivå och larm) visas på LCD-skärmen hela tiden
  • Enkel användning med en knapp
  • Transportera reagenser, kliniska prover, vacciner, läkemedel och livsmedel på ett säkert sätt till vilken plats som helst
  • Kompatibel med TraceableGO eller TraceableLIVE Mobilappar:
    • När resan har avslutats kan användare exportera data
    • Appen identifierar omedelbart om innehållet upplevde förhållanden utanför användardefinierade parametrar
    • Se om ett larm har utlösts
    • Skapa en omedelbar datarapport
    • Enheten lagrar upp till 90 larmhändelser, registrerar avläsningar en gång var 5:e minut som standard, eller så kan användaren justera avläsningsintervallet mellan en minut till en gång var 12:e timme
    • Loggningstiden är 227 dagar (7,5 månader)
  • TraceableGO™ Bluetooth-enheter är förprogrammerade med larmvärden
Certifikat
ISO 17025, A2LA, NIST
Garanti
1 år från inköpsdatum
Specifikationer
Typ Temperaturdatalogger
Visningstyp LCD
Dataminne 90 larmhändelser, 65 536 temperaturavläsningar
Larmtyper Hög/Låg
Programvarutyp TraceableLIVE
Batterityp 2 x AAA
Inkluderar Batterier, väggfäste, Traceable™ Certifikat
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
För användning med (applikation) Temperaturövervakning
Noggrannhet ±0,4 °C mellan -10 och 70 °C, annars± 0,5 °C
Svarstid 5 sek.
Temperaturupplösning 0,1°
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +70 °C
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.1 cm
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 8.9 cm
Bredd (engelska) 0,8 tum.
Bredd (metrisk) 2.0 cm
Vikt (engelska) 0.37 lb.
Vikt (metrisk) 0.17 kg