Läs mer
Fisherbrand™ TraceableGO™ Bluetooth Datalogging Hygrometer
Produktkod. 15848946 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Larmtyper:
Hög/låg temperatur och luftfuktighet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Larmtyper Förpackningsstorlek
15848946 Hög/låg temperatur och luftfuktighet Varje
1 options
Produktkod. 15848946
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Batterier, Väggfäste, Spårbart certifikat
Fisherbrand TraceableGO™ Bluetooth Datalogging Hygrometer fyller i det okända mellan destinationer
  • Fyller i det okända mellan destinationer
  • Kritisk information (temperatur, tripptid, MIN/MAX, batterinivå och larm) visas på LCD-skärmen hela tiden
  • Enkel användning med en knapp
  • Transportera reagenser, kliniska prover, vacciner, läkemedel och livsmedel på ett säkert sätt till vilken plats som helst
  • Kompatibel med TraceableGO eller TraceableLIVE Mobilappar:
    • När resan är över, användare kan exportera data
    • Appen identifierar omedelbart om innehållet upplevde förhållanden utanför användardefinierade parametrar
    • Se om ett larm har utlösts
    • Skapa en omedelbar datarapport
    • Enheten lagrar upp till 90 larmhändelser, registrerar avläsningar en gång var 5:e minut som standard, eller så kan användaren justera avläsningsintervallet mellan en minut till en gång var 12:e timme
    • Loggningstiden är 227 dagar (7,5 månader)
  • TraceableGO™ Bluetooth-enheter är förprogrammerade med larmvärden
Certifikat
ISO 17025, A2LA, NIST
Garanti
1 år från inköpsdatum
Specifikationer
Typ Dataloggande hygrometer
Fuktighetsområde 0 till 95 %
Upplösning 0.001
Noggrannhet ±3 % RH mellan 5 % och 75 %,± 5% RH annars
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +70 °C
Temperaturnoggrannhet ±0,4 °C mellan -10 °C till +70 °C, annars± 0,5 °C
Larmtyper Hög/låg temperatur och luftfuktighet
Batterityp 2 x AAA
Visningstyp LCD
Minne 90 larmhändelser, 65 536 temperaturavläsningar
Svarstid 5 sek.
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +158 °F
Temperaturupplösning 0,1°
Längd (metrisk) 8.9 cm
Bredd (metrisk) 2.0 cm
Höjd (metrisk) 5.1 cm
Vikt (metrisk) 0.17 kg
För användning med (applikation) Temperatur- och luftfuktighetsövervakning
Inkluderar Batterier, väggfäste, Traceable™ Certifikat
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST