Läs mer
Fisherbrand™ TraceableGO™ Temperaturdatalogger med Bluetooth™ , Kalibrering och Flasksond
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Kritisk information (temperatur, tripptid, MIN/MAX, batterinivå och larm) visas på LCD-skärmen hela tiden Enkel användning av en knapp
- Transportera reagenser, kliniska prover, vacciner, läkemedel och livsmedel på ett säkert sätt till vilken plats som helst
- Kompatibel med TraceableGO eller TraceableLIVE Mobilappar:
- När resan har avslutats kan användare exportera data
- Appen identifierar omedelbart om innehållet upplevde förhållanden utanför användardefinierade parametrar
- Se om ett larm har utlösts
- Skapa en omedelbar datarapport
- Enheten lagrar upp till 90 larmhändelser, registrerar avläsningar en gång var 5:e minut som standard, eller så kan användaren justera avläsningsintervallet mellan en minut till en gång var 12:e timme
- Loggningstiden är 227 dagar (7,5 månader)
- TraceableGO™ Bluetooth-enheter är förprogrammerade med larmvärden
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Temperaturdatalogger |
| Visningstyp | Flerradig LCD |
| Dataminne | 64 000 avläsningar, 7,5 månader, 5 min. Intervall |
| Larmtyper | Hög/Låg |
| Programvarutyp | TraceableLIVE |
| Batterityp | 2 AAA |
| Beskrivning | Bluetooth dataloggningstermometer med flasksond |
| Inkluderar | Batterier, väggfäste, Traceable™ Certifikat |
| Kanaler | 1 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, NIST |
| Visa mer |
Möjlighet att prenumerera på molnbaserat TraceableLIVE™ tjänst för att ladda upp data till molnet.