Läs mer
Fisherbrand™ TraceableGO™ Temperaturdatalogger med Bluetooth™ , Kalibrering och Platinum Probe
Produktkod. 16314456 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Dataminne:
64 000 avläsningar, 7,5 månader, 5 min. Intervall
Produktkod. Dataminne
16314456 64 000 avläsningar, 7,5 månader, 5 min. Intervall
1 options
Produktkod. 16314456
Beräknad leverans: 11-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få lätt åtkomst till data från vilken plats som helst med Bluetooth™ dataloggare.
  • Kritisk information (temperatur, tripptid, MIN/MAX, batterinivå och larm) visas på LCD-skärmen hela tiden Enkel användning av en knapp
  • Transportera reagenser, kliniska prover, vacciner, läkemedel och livsmedel på ett säkert sätt till vilken plats som helst
  • Kompatibel med TraceableGO eller TraceableLIVE Mobilappar:
    • När resan har avslutats kan användare exportera data
    • Appen identifierar omedelbart om innehållet upplevde förhållanden utanför användardefinierade parametrar
    • Se om ett larm har utlösts
    • Skapa en omedelbar datarapport
    • Enheten lagrar upp till 90 larmhändelser, registrerar avläsningar en gång var 5:e minut som standard, eller så kan användaren justera avläsningsintervallet mellan en minut till en gång var 12:e timme
    • Loggningstiden är 227 dagar (7,5 månader)
  • TraceableGO™ Bluetooth-enheter är förprogrammerade med larmvärden
Specifikationer
Typ Temperaturdatalogger
Visningstyp Flerradig LCD
Dataminne 64 000 avläsningar, 7,5 månader, 5 min. Intervall
Larmtyper Hög/Låg
Programvarutyp TraceableLIVE
Batterityp 2 AAA
Beskrivning Bluetooth dataloggningstermometer med RTD-sond
Inkluderar Batterier, väggfäste, Traceable™ Certifikat
Kanaler 1
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, NIST
Gränssnitt Bluetooth
För användning med (applikation) Temperaturövervakning
Noggrannhet (temperatur) ±0,2 °C
Temperaturupplösning 0,1°
Temperaturområde (engelska) -130 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -90 °C till +100 °C
Mått (L x B x H) 8.9 x 2 x 5.1 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.1 cm
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 8.9 cm
Bredd (engelska) 0,8 tum.
Bredd (metrisk) 2 cm
Vikt (engelska) 6 oz.
Vikt (metrisk) 0.17 kg
Visa mer Visa mindre
Möjlighet att prenumerera på molnbaserat TraceableLIVE™ tjänst för att ladda upp data till molnet.