Läs mer
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Hi-Temp Datalogging Termometer med fjärravisering
Produktkod. p-8379017 Handla allt Fisherbrand Produkter
Sensortyper:
1 Platinum RTD-sensor, rostfritt stål 316-sond
2 Platinum RTD-sensorer, rostfritt stål 316-sonder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16398731
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
TraceableLIVE abonnemang krävs
TraceableLIVE™ Hi-Temp Datalogging Termometer nu med GRATIS TraceableLIVE prenumerationsplan (för en användare). Övervakningssystem med aviseringar för högtemperaturapplikationer upp till 300 °C —idealiskt för ugns- och inkubatormiljöer.
Det enkla, effektiva och pålitliga sättet att hålla kontakten med dina kritiska miljöer, var du än går. Med TraceableLIVE™ , är du alltid ansluten till ditt labb med din smartphone, surfplatta eller persondator. Genom att helt enkelt använda TraceableLIVE™ app, eller genom att besöka Traceablelive.com i valfri webbläsare, kan du se dina aktuella miljöförhållanden, kontrollera dina larmparametrar, se din dataloggningshistorik, visa och köra rapporter, ge andra teammedlemmar åtkomst och så mycket mer.
  • Idealisk för alla högtemperaturmiljöer upp till 300 °C (572 °F)
  • Metallkabel kan placeras i ugnar och inkubatorer
  • Varningar: temperaturlarm, anslutningsavbrott, lågt batteri
  • Anslut till befintliga Wi-Fi
  • Molnbaserade applikationer —krävs ingen programvara
  • Få Mobil Push/e-post/textaviseringar
  • Kontinuerlig dataöverföring och övervakning med SSL-krypterad säker anslutning
  • Flerpunktsackrediterad temperaturkalibrering (0 C, °100 C, °200 C och °290 C)°— spårbart till NIST
Specifikationer
Typ Temperaturdatalogger
Visningstyp Digital
Dataminne Obegränsat på Traceablelive.com
Kalibrering Kalibrerad vid 0, 100, 200 och 290 °C
Larmtyper Hörbar, Visuell
Programvarutyp TraceableLIVE
Batterityp AAA alkalisk
Batteritid 6 månader
Certifikat och efterlevnad NIST, ISO 17025, A2LA
Sensortyper 1 Platinum RTD-sensor, rostfritt stål 316-sond
Noggrannhet (temperatur) ±0,25 °C
Temperaturupplösning 0,01 °C
Temperaturområde (metriskt) 0,00 °C till 300,00 °C
Fraktvikt (engelska) 0.3 lb.