Läs mer
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Prenumerationskupongkoder
Produktkod. 17866111 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Beskrivning:
1 års Premium Prenumeration Kupongkod
1 års standardprenumerationskupongkod
Kupongkod för premiumprenumeration för 2 år
Kupongkod för standardprenumeration för 2 år
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
17866111 1 års standardprenumerationskupongkod
17876111 Kupongkod för standardprenumeration för 2 år
17886111 1 års Premium Prenumeration Kupongkod
17896111 Kupongkod för premiumprenumeration för 2 år
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17866111
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TraceableLIVE™ Prenumerationskupongkoder med förenklad molnövervakning för kritiska miljöer.
GRATIS - Prova TraceableLIVE gratis. Få Premium-förmåner i 30 dagar.
  • E-post och push-larm
  • Endast 1 användare
  • 1 månads rullande datalagring
  • Upp till 3 enheter kan läggas till kontot
  • Kalibrering förfaller och andra meddelanden
Standard - Utrusta ditt team för att skydda dina känsliga föremål och uppfylla de flesta nationella och lokala bestämmelser.
  • E-post och push-larm
  • Obegränsat antal användare
  • Obegränsad datalagring
  • Ingen gräns för enheter som kan läggas till kontot (varje enhet måste ha ett abonnemang)
  • Kalibrering förfaller och andra meddelanden
  • Rapporter: PDF, Säker PDF, CSV och VFC
  • Förinstallerade mallar inställda för övervakning Spex™ kemiska produkter
Premium - Framtidssäkra ditt vaccin och provövervakning för ständigt föränderliga efterlevnadskrav.
  • E-post och push-larm
  • Obegränsat antal användare
  • Obegränsad datalagring
  • Apple Watch-kompatibilitet
  • SMS textaviseringar ingår
  • Eskalering av röstaviseringar
  • Ingen gräns för enheter som kan läggas till kontot (varje enhet måste ha ett abonnemang)
  • Skapa återkommande rapporter: PDF, Säker PDF, CSV och VFC
  • Skapa dina egna övervaknings- och meddelandemallar
  • Obegränsade mallar
  • Förinstallerade mallar inställda för övervakning Spex kemiska produkter
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse**
**Uppfyller 21 CFR Part 11 North American Compliance och Annex 11 för Europa
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kompatibla spårbara enheter
Beskrivning 1 års standardprenumerationskupongkod
Produkttyp Kupongkod
För användning med (applikation) Molnövervakning
Inkluderar Kort med unik kupongkod och QR-kod