Läs mer
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Prenumerationskupongkoder
Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning:
1 års Premium Prenumeration Kupongkod
1 års standardprenumerationskupongkod
Kupongkod för premiumprenumeration för 2 år
Kupongkod för standardprenumeration för 2 år
Beskrivning
GRATIS - Prova TraceableLIVE gratis. Få Premium-förmåner i 30 dagar.
- E-post och push-larm
- Endast 1 användare
- 1 månads rullande datalagring
- Upp till 3 enheter kan läggas till kontot
- Kalibrering förfaller och andra meddelanden
Standard - Utrusta ditt team för att skydda dina känsliga föremål och uppfylla de flesta nationella och lokala bestämmelser.
- E-post och push-larm
- Obegränsat antal användare
- Obegränsad datalagring
- Ingen gräns för enheter som kan läggas till kontot (varje enhet måste ha ett abonnemang)
- Kalibrering förfaller och andra meddelanden
- Rapporter: PDF, Säker PDF, CSV och VFC
- Förinstallerade mallar inställda för övervakning Spex™ kemiska produkter
Premium - Framtidssäkra ditt vaccin och provövervakning för ständigt föränderliga efterlevnadskrav.
- E-post och push-larm
- Obegränsat antal användare
- Obegränsad datalagring
- Apple Watch-kompatibilitet
- SMS textaviseringar ingår
- Eskalering av röstaviseringar
- Ingen gräns för enheter som kan läggas till kontot (varje enhet måste ha ett abonnemang)
- Skapa återkommande rapporter: PDF, Säker PDF, CSV och VFC
- Skapa dina egna övervaknings- och meddelandemallar
- Obegränsade mallar
- Förinstallerade mallar inställda för övervakning Spex kemiska produkter
- 21 CFR Part 11 överensstämmelse**
**Uppfyller 21 CFR Part 11 North American Compliance och Annex 11 för Europa
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Kompatibla spårbara enheter |
| Beskrivning | Kupongkod för standardprenumeration för 2 år |
| Produkttyp | Kupongkod |
| För användning med (applikation) | Molnövervakning |
| Inkluderar | Kort med unik kupongkod och QR-kod |