Läs mer
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WiFi Dataloggning CO2 med fjärravisering
Produktkod. 15678085 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
Parametrar: CO2 (Ambient), Temperatur, Fuktighet
Parametrar: CO2 (extern), temperatur, luftfuktighet
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15678085 Parametrar: CO2 (extern), temperatur, luftfuktighet Varje
15668085 Parametrar: CO2 (Ambient), Temperatur, Fuktighet Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15678085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8065.00 SEK
    7593.06 SEK / Paket med 1
    Save 471.94 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 02-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TraceableLIVE™ WiFi Dataloggning CO2 med fjärravisering nu med GRATIS TraceableLIVE prenumerationsplan (för en användare). Det enkla, effektiva och pålitliga sättet att hålla kontakten med dina kritiska miljöer. Håll kontakten med live och säker fjärrövervakning var du än går.
  • Övervaka dina kritiska miljöer på distans - enheter ansluter till befintligt WiFi
  • Varningar: höga och låga gränser för övervakade parametrar, anslutningsavbrott, lågt batteri
  • Ingen lokal installation av programvara krävs; livedatasynlighet via webbläsare eller iOS/Android mobil
  • 15-079-662 och 663: Övervaka CO2, temperatur och luftfuktighet
  • 15-079-664: Övervaka barometertryck, temperatur och luftfuktighet
  • Säker SSL-krypterad dataöverföring
  • Larmaviseringar tillgängliga via Mobile Push, E-post och SMS textmeddelande
  • Obegränsad skalbarhet: använda TraceableLIVE™ i enskilda miljöer eller ett helt nätverk av anläggningar
  • Sonder: 15-079-662 inkluderar en omgivningssensor; 15-779-663 har 1 fjärrkontroll för CO2/temperatur/fuktighet 3 fot. kabel
  • Flerpunktskalibrering spårbar till NIST
  • TraceableLIVE abonnemang krävs
När installationen är klar kan du:
  • Ställ in larmparametrar för enheten på distans
  • Se aktuella förhållanden i ditt labb var som helst
  • Generera datarapporter i realtid
  • Tilldela användaråtkomst för hela teamet
Traceable™ Certifikat: Flerpunktskalibrering på ett individuellt numrerat spårbart certifikat som garanterar noggrannhet från ett ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet av mätningar till SI-enheterna genom NIST eller andra erkända nationella mätinstitut (NMI) som har undertecknat CIPM Mutual Recognition Agreement.
  • TraceableLIVE prenumerationsalternativ:
  • 15-710-065 1 års standardabonnemang
  • 15-710-066 2 års standardabonnemang
  • 15-710-067 1 års Premiumprenumeration
  • 15-710-068 2 års Premiumprenumeration
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp Digital
Larmtyper Hörbar, Visuell
Programvarutyp TraceableLIVE
Certifikat och efterlevnad Från ett ISO/IEC 17025 (Cert. No. 1750.01) A2LA ackrediterat kalibreringslaboratorium
Modell Parametrar: CO2 (extern), temperatur, luftfuktighet
För användning med (applikation) Luftkvalitet, andningslaboratorier, biobränsleforskning, kontrollerad lagring, gröna hus
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±3 % RH (5 till 75 %) annars± 5% RH
Noggrannhet (temperatur) ±0,4 °C
Fuktighetsområde 0 till 100 %
Upplösning (relativ luftfuktighet) 0.01% RH
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C